MTCT1421
MTC™ Bio Disposable Test Tubes
capacity 8 mL, polypropylene, neck (rimless)
Synonym(e):
plastic tube, reagent dish, sample tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
neck (rimless)
polypropylene
round
Sterilität
non-sterile
Verpackung
bag of 6 × 500 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio T1421
Kapazität
8 mL
Durchm. × L
13 mm × 100 mm
Eignung
suitable for (cell culture)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Round Bottoms
- Non-Sterile
- Plug Caps Available Separately
- Resealable Zip Bags
- Non-Graduated