MTCP4300FT
MTC™ Bio Filtered Pipette Tips
capacity 300 μL, sterile, pkg of 960 ea (10 x racks 96ea)
Synonym(e):
conical tube, filter tip, pipetting tip
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
Verpackung
pkg of 960 ea (10 x racks 96ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P4300-FT
Kapazität
300 μL
Volumen
300 μL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- For 300µL pipettes
- Also fits most 200µL pipettes
- Filtered or non-filtered
- Pre-sterilized
- Autoclavable box-rack
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)