MTCC2716
MTC™ Bio SpectraTube™ Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, assorted colors, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea, 4 bags of each color)
Synonym(e):
centrifuge tubes, conical tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
assorted colors
clear
conical bottom
polypropylene
screw cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduation
Verpackung
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea, 4 bags of each color)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C2716
Parameter
12,000 × g speed
Kapazität
15 mL
Durchm. × L
17 mm × 121 mm
Eignung
suitable for (stem cell research)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Color coded caps for easy sample identification
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Sterile (gamma) and individually packed
- Leak Proof
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)