Merck
MSST0012
Sigma-Aldrich
SILuLite ALB Albumin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonym(e):
Albumin
Größe auswählen
50 μG
€ 708,00
€ 708,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 708,00
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
NA.12
€ 708,00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Eignung
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ALB(213)
Allgemeine Beschreibung
SILuLite ALB ist ein rekombinantes humanes Protein, das in humanen 293-Zellen exprimiert wird. Es ist ein Monomer aus 607 Aminosäuren (einschließlich C-terminalem Polyhistidin und Flag-Tags) mit einer Molekülmasse von ~69 kDa. SILuLite ALB ist ein Analysestandard, der zur Verwendung als Ausgangsmaterial für die Aufbereitung von Kalibratoren und Kontrollen in LC-MS-Anwendungen entwickelt wurde.
Biochem./physiol. Wirkung
Albumin wird ausschließlich von Leberparenchymzellen mit einer Geschwindigkeit von 14 g/Tag synthetisiert. Obwohl es das am reichlichsten vorhandene Plasmaprotein ist (>50 %), weisen erhöhte Albuminkonzentrationen im Urin auf Blutungen im unteren Harntrakt (Harnleiter, Blase) oder auf Infektionen des Nierenbeckens hin. Eine geringe abnormale Albuminausscheidung ist als Mikroalbuminurie bekannt und dient als Indikator für eine temporäre Überbelastung der glomerulären Filtration (Fieber, exzessiver Sport) oder für eine chronische Verletzung der Glomeruli (Diabetes).[1][2]
Sequenz
RRDAHKSEVAHRFKDLGEENFKALVLIAFAQYLQQCPFEDHVKLVNEVTEFAKTCVADESAENCDKSLHTLFGDKLCTVATLRETYGEMADCCAKQEPERNECFLQHKDDNPNLPRLVRPEVDVMCTAFHDNEETFLKKYLYEIARRHPYFYAPELLFFAKRYKAAFTECCQAADKAACLLPKLDELRDEGKASSAKQRLKCASLQKFGERAFKAWAVARLSQRFPKAEFAEVSKLVTDLTKVHTECCHGDLLECADDRADLAKYICENQDSISSKLKECCEKPLLEKSHCIAEVENDEMPADLPSLAADFVESKDVCKNYAEAKDVFLGMFLYEYARRHPDYSVVLLLRLAKTYETTLEKCCAAADPHECYAKVFDEFKPLVEEPQNLIKQNCELFEQLGEYKFQNALLVRYTKKVPQVSTPTLVEVSRNLGKVGSKCCKHPEAKRMPCAEDYLSVVLNQLCVLHEKTPVSDRVTKCCTESLVNRRPCFSALEVDETYVPKEFNAETFTFHADICTLSEKERQIKKQTALVELVKHKPKATKEQLKAVMDDFAAFVEKCCKADDKETCFAEEGKKLVAASQAALGLDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQ
Physikalische Form
Erhältlich als lyophilisiertes Pulver mit phosphatgepufferter Kochsalzlösung.
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt ist unter dem U.S.-Patent Nr. 7.396.688 und entsprechenden ausländischen Patenten von E. I. du Pont de Nemours and Company lizensiert. Der Erwerb dieses Produkts verleiht dem Käufer das nicht übertragbare Recht zur Verwendung der erworbenen Menge des Produkts nur zu Forschungs- und Entwicklungszwecken, einschließlich entgeltlicher Dienstleistungen für Dritte. Der Käufer darf dieses Produkt, seine Komponenten oder Materialien, die dieses Produkt oder seine Komponenten nutzen, nicht an Dritte verkaufen oder anderweitig übertragen. Informationen zu Lizenzen für ausgeschlossene Zwecke sind erhältlich von: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; +1-877-881-9787 (Telefon), +1-302-695-1437 (Fax), [email protected].
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Salvador Lopez-Giacoman et al.
World journal of nephrology, 4(1), 57-73 (2015-02-11)
Chronic kidney disease (CKD) typically evolves over many years, with a long latent period when the disease is clinically silent and therefore diagnosis, evaluation and treatment is based mainly on biomarkers that assess kidney function. Glomerular filtration rate (GFR) remains
Lorraine B Ware et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 300(3), F628-F638 (2010-12-15)
This study evaluated the potential utility of albuminuria as a "biomarker" of acute kidney injury (AKI) and tested whether AKI induces renal expression of the normally silent albumin gene. Urine albumin concentrations were measured in mice with five different AKI