Fortfahren mit
ML0013
Glycolysis/Gluconeogenesis Metabolite Library
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 314,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
Other Notes
Contains 10 mg each of the glycolysis and gluconeogenesis pathway metabolite standards packaged individually.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ML0011ML0012ML0010
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • α-D-Glucose, anhydrous, 96% 15 mg
    SDB
  • Biotin, ≥99% (HPLC), lyophilized powder 10 mg
    SDB
  • Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mg
    SDB
  • D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mg
    SDB
  • D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mg
    SDB
  • α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate, ≥99% (HPLC), BioXtra 10 mg
    SDB
  • Guanosine 5′-diphosphate sodium salt, Type I, ≥96% (HPLC) 10 mg
    SDB
Alle anzeigen (17)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)