Fortfahren mit
ML0012
Pentose Phosphate Metabolite Library
Synonym(e):
PPP Metabolite Library
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 548,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 548,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
Other Notes
Contains up to 10 mg each of the pentose phosphate pathway metabolite standards packaged individually.
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ML0010MSMLSOAMLS
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
lipidomics
metabolomics
microbiology
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • D-Xylulose 5-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 10 mg
    SDB
  • D-Sedoheptulose 7-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 1 mg
    SDB
  • 2-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt, ≥95% (ICP-AES) 10 mg
    SDB
  • Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mg
    SDB
  • D-Erythrose 4-phosphate sodium salt, ≥50% (TLC) 10 mg
    SDB
  • D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mg
    SDB
  • D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mg
    SDB
Alle anzeigen (13)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)