Wichtige Dokumente
MAK567
Pyruvate Dehydrogenase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
PDH Activity Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Qualitätsniveau
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PDHA1(5160) , PDHA2(5161 ) , PDHB(5162) , PDHX(8050)
mouse ... PDHA1(18597) , PDHA2(18598) , PDHB(68263) , PDHX(27402)
rat ... PDHA1(29554) , PDHA2(117098) , PDHB(289950) , PDHX(311254)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Click here to download a calculator excel file
Eignung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)