Wichtige Dokumente
MAK544
Enterokinase (Enteropeptidase) Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Empfohlene Produkte
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Prinzip
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)