MAK299
NNMT Inhibitor Screening Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
About This Item
Empfohlene Produkte
Nachweisverfahren
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cancer; neurological disorders
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
84.2 °F
Flammpunkt (°C)
29 °C