Merck
MAK197
Sigma-Aldrich
Succinatdehydrogenase-Assay-Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Synonym(e):
SDH-Aktivitätassay-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
neurological disorders
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Succinatdehydrogenase (SDH; EC 1.3.5.1) ist ein mitochondriales Enzym, das die Oxidation von Succinat zu Fumarat katalysiert und in Eukaryoten und Bakterien Elektronen von FADH zu CoQ transportiert. Es spielt eine zentrale Rolle für die Aufrechterhaltung des zellulären Energiestoffwechsels über den Krebs-Zyklus (Tricarboxylsäure) und die Elektronentransportkette. Mutationen in SDH verursachen das hereditäre Paragangliom-Phäochromozytom-Syndrom und eine neurodegenerative Störung namens Leigh-Syndrom.
Anwendung
Das kolorimetrische Succinatdehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit wird für die Bestimmung der Enzymaktivität von Succinat-Dehydrogenase in Proben verwendet.
Eignung
Geeignet für die Bestimmung der Succinatdehydrogenase-Aktivität in einer Vielzahl von biologischen Proben wie Zell- und Gewebekulturüberständen und aufgereinigten Mitochondrien.
Prinzip
Das kolometrische Succinatdehydrogenase-Aktivitätsassay-Kit bietet ein einfaches, direktes Verfahren für die Messung der SDH-Aktivität in verschiedenen Geweben, Zellen und isolierten Mitochondrien. SDH-Aktivität wird durch die Messung eines kolorimetrischen Produkts mit einer Extinktion bei 600 nm proportional zur vorhandenen enzymatischen Aktivität bestimmt. Eine SDH-Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei pH 7,2 und 25 °C pro Minute 1,0 μmol DCIP generiert.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • SDH Assay Buffer
  • SDH Substrate Mix
  • SDH Probe
  • DCIP Standard, 2 mM
  • SDH Positive Control
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Growth of ovarian cancer xenografts causes loss of muscle and bone mass: a new model for the study of cancer cachexia.
Pin F, et al.
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 9(4), 685-700 (2018)
Fabrizio Pin et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 9(4), 685-700 (2018-07-17)
Cachexia frequently occurs in women with advanced ovarian cancer (OC), along with enhanced inflammation. Despite being responsible for one third of all cancer deaths, cachexia is generally under-studied in OC due to a limited number of pre-clinical animal models. We
Mohammad Golam Sabbir et al.
Cell communication and signaling : CCS, 19(1), 98-98 (2021-09-27)
The calcium (Ca2+)/calmodulin (CAM)-activated kinase kinase 2 (CAMKK2)-signaling regulates several physiological processes, for example, glucose metabolism and energy homeostasis, underlying the pathogenesis of metabolic diseases. CAMKK2 exerts its biological function through several downstream kinases, therefore, it is expected that depending
Microbial Siderophore Enterobactin Promotes Mitochondrial Iron Uptake and Development of the Host via Interaction with ATP Synthase.
Qi B and Han M
Cell (2018)
Brian P Daniels et al.
Immunity, 50(1), 64-76 (2019-01-13)
As long-lived post-mitotic cells, neurons employ unique strategies to resist pathogen infection while preserving cellular function. Here, using a murine model of Zika virus (ZIKV) infection, we identified an innate immune pathway that restricts ZIKV replication in neurons and is