Wichtige Dokumente
MAK090
γ-Glutamyltransferase (GGT) Activity Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonym(e):
Gamma Glutamyltransferase Activity Fluorometric Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 fluorometric tests
Nachweisverfahren
fluorometric
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GGT1(2678) , GGT2(728441) , GGT5(2687) , GGT6(124975) , GGT7(2686)
mouse ... GGT1(14598) , GGT5(23887) , GGT6(71522) , GGT7(207182)
rat ... GGT1(116568) , GGT5(296566) , GGT6(408206) , GGT7(156275)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)