Merck
MAK079
Sigma-Aldrich
Kreatin-Assay-Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
neurological disorders; genitourinary disorders
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Kreatin ist eine stickstoffhaltige Verbindung, die als energiereicher Speicher für die schnelle Regeneration von ATP dient. Etwa 95 % des Kreatins befinden sich im Skelettmuskel, hauptsächlich als Phosphokreatin. Kreatin kann durch die Nahrungsaufnahme erhalten oder in einer mehrstufigen Reaktion in den Nieren und der Leber aus L-Arginin, Glycin und L-Methionin gebildet werden. Kreatin wird anschließend in das Muskelgewebe transportiert. Die Nahrungsergänzung mit Kreatin wird zur Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit, primär durch die Erhöhung der Muskelmasse, eingesetzt. Kreatin wird auch als eine Behandlung für neuromuskuläre Erkrankungen geprüft, wobei es dem Nervenschutz und der Verbesserung des bioenergetischen Zustands von Zellen dienen kann.
Anwendung
Das Kreatin-Assay-Kit wird zur Analyse des Kreatingehalts von Proben verwendet.[1]
Eignung
Zur Messung von Kreatin in biologischen Flüssigkeiten wie Serum, Urin, CSF usw. geeignet.
Prinzip
In diesem Assay wird die Kreatinkonzentration durch eine gekoppelte Enzymreaktion bestimmt, die ein kolometrisches (570 nm)/fluorometrisches (λex = 535em/λ = 587 nm) Produkt ergibt, das proportional zum vorhandenen Kreatin ist.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stanniocalcin-1 protects a mouse model from renal ischemia-reperfusion injury by affecting ROS-mediated multiple signaling pathways.
Liu D, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 17(7), 1051-1051 (2016)
Sandra D Chanez-Paredes et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2367, 249-271 (2021-04-09)
The intestinal barrier is an essential component of innate host defense. The single layer of epithelial cells that line the intestine must balance barrier function with both active, transcellular and diffusive, paracellular transport. Tight junctions, which link adjacent cells, form
Adam Zajac et al.
Nutrients, 12(10) (2020-10-02)
The aim of the study was to evaluate the effects of 16 weeks of a low dose of magnesium creatine chelate supplementation on repeated sprint ability test (RAST) results in elite soccer players. Twenty well-trained soccer players participated in the
Paul Ikgan Sia et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(13), 4360-4377 (2019-10-22)
To investigate the neuroprotective properties of creatine in the retina using in vitro and in vivo models of injury. Two different rat retinal culture systems (one containing retinal ganglion cells [RGC] and one not) were subjected to either metabolic stress
Aslaug Drotningsvik et al.
The British journal of nutrition, 120(7), 740-750 (2018-08-30)
Obesity increases the risk for developing kidney disease, and protection of kidneys through changes in diet should be investigated. Fish intake has been associated with reduced risk of developing kidney disease; therefore, we wanted to investigate whether cod protein intake