Fortfahren mit
M9794
6-Maleinimido-capronsäure-N-succinimidylester
≥98%, powder
Synonym(e):
N-(ε-Maleinimidocaproyloxy)-succinimid, N-Succinimidyl-6-maleinimido-caproat, EMCS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 656,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.29
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1499815
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
mp
70-73 °C (lit.)
solubility
chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.)
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
InChI key
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
Application
A heterobifunctional cross-linking reagent incorporating an extended spacer with amine and sulfhydryl reactivity. Typically, coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5) The second coupling is specific for molecules containing free sulfhydryl by thioether linkage buffered at pH 6.8 (6.5-7.0). Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates. Contains 9 atom linker. An extended aliphatic spacer stabilizes the maleimide prior to coupling compared to aromatic spacers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
63177M5525568600
description
≥98%, powder
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98%, powder
description
98%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
98%
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
DMF: soluble (lit.)(lit.), chloroform: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
DMF: soluble, chloroform: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
70-73 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
mp
180-182 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
110-54-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)