Wichtige Dokumente
M8273
Control Ascites Fluid from murine myeloma
clone NS-1, ascites fluid, liquid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
ascites fluid
Klon
NS-1, monoclonal
Form
liquid
Enthält
15 mM sodium azide
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)