Wichtige Dokumente
M8065
O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ≥10,000 units/mg protein
Synonym(e):
AGT, MGMT
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
≥10,000 units/mg protein
Mol-Gew.
~21 kDa
apparent mol wt ~25 kDa by SDS-PAGE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MGMT(4255)
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)