M4436
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom clear wells
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
Größe auswählen
€ 72,90
Größe auswählen
About This Item
€ 72,90
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polystyrene
flat bottom clear wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt (F-bottom)
Verpackung
case of 40
Hersteller/Markenname
Greiner 655001
Größe
96 wells
Well-Volumen
382 μL
Well-Arbeitsvolumen
25-340 μL
Bindungsart
medium binding surface
Sonstige Hinweise
Eignung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Assay protocol for the colorimetric detection of Branched Chain Amino Acids (BCAA) in biological samples using the alanine assay kit.
Protokolle
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.
Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of Alanine in biological samples using the alanine assay kit.