Fortfahren mit
M3061
Greiner 96-Well-Platten, Polystyrol
flat bottom clear polystyrene wells, sterile, case of 100
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 655161
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 655161
maximum volume
382 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
non-treated surface
General description
Greiner Multiwellplatten sind mit dem gängigen Multiwellplattengrundriss erhältlich und bieten ausgezeichnete optische Eigenschaften. Diese Platten sind DNAse/RNAse-frei sowie pyrogenfrei, wie durch LAL-Verfahren bestimmt (<0,06 EU/ml). Aufgrund der hohen Transparenz von Polystyrolplatten Allzweck-geeignet, z. B. für optische Messungen, Fotografie und Mikroskopie.
96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 382 μL; growth area 0.34 cm(2).
Application
Standard plate. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) solid bottom; without lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2936M2811M2311
description
flat bottom clear polystyrene wells, sterile, case of 100
description
non-sterile
description
conical bottom clear wells, sterile
description
round bottom clear wells, sterile, case of 100 ea (internal packs of 2)
manufacturer/tradename
Greiner 655161
manufacturer/tradename
Greiner 655101
manufacturer/tradename
Greiner 651161
manufacturer/tradename
Greiner 650161
feature
skirt (F-bottom), lid: no
feature
skirt (F-bottom), lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
-
binding type
-
material
flat bottom clear polystyrene wells
material
flat bottom clear polystyrene wells
material
conical bottom clear wells, clear polystyrene
material
round bottom clear wells, clear polystyrene
working volume
340 μL
working volume
340 μL
working volume
200 μL
working volume
280 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)