Merck
M3137
Sigma-Aldrich
Methyl β-D-ribofuranoside
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC1OC(CO)C(O)C1O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1