Wichtige Dokumente
M152
2-(Methylthio)adenosine 5′-diphosphate trisodium salt hydrate
≥89% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-(Methylthio)adenosine 5′-trihydrogen diphosphate trisodium salt hydrate, 2-Methylthio-ADP trisodium salt hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥89% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: >20 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.[Na+].[Na+].[Na+].CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H17N5O10P2S.3Na.H2O/c1-29-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(25-10)2-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H,22,23)(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChIKey
JPTPEMXICPAWKJ-KWIZKVQNSA-K
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?