Wichtige Dokumente
L6037
Escort™ II Transfection Reagent
Lipid formulation for nucleic acid transfections
About This Item
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Form
dried film
Verwendung
1.5 mL sufficient for 150 transfections
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
B16-F0
BHK-21
CHO-K1
COS-1
COS-7
CV-1
D. mel (S2)
F9
HepG2
HEK293
HeLa
HUVEC
K562
L929
MDCK
NIH3T3
P19
PC-12
Vero
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for stable and transient transfection
- High efficiency for a wide variety of cell types
- Compatible with both serum and serum-free transfection protocols
- Low toxicity
Komponenten
0.75 mL Escort II Reagent (L6037)
0.8 mL Hydration Buffer (B1180)
4 mL DNA Dilutent (D6813)
Escort™ II Transfection Kit (1.5 mL) contains:
1.5 mL Escort II Reagent (L6037)
1.6 mL Hydration Buffer (B1180)
4 mL DNA Dilutent (D6813)
Note the formulation of Escort™ II is confidential.
Vorsicht
Prinzip
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?