Fortfahren mit
L3908
β-Lactoglobulin aus Kuhmilch
≥90% (PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
βLg, BLG, Bos d 5, beta-lactoglobulin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 717,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-928-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% (PAGE)
Biological source:
bovine milk
€ 95,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥90% (PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
General description
Die Milch von Milchkühen enthält das Protein β-Lactoglobulin (BLG). Dieses kommt bei einer Vielzahl von genetischen Varianten auf natürliche Weise vor. Bei den am häufigsten vorkommenden Varianten in Rindern handelt es sich um BLG A und BLG B.
Application
β- Lactoglobulin wurde bei einem zytologischen Assay zur Diagnose von Überempfindlichkeit gegen Lebensmittel bei Patienten mit Reizdarmsyndrom verwendet.
Biochem/physiol Actions
βLg ist ein Mitglied der Lipocalin-Familie und es handelt sich hierbei um ein kleines Protein bestehend aus 162 Aminosäuren mit einer Molekülmasse von ∼18.400 Da. Das Protein weist einen achtsträngigen β-Zylinder (Stränge A – H) auf, gefolgt von einer a-Helix mit drei Windungen und einem letzten β-Strang (Strang I), der einen Teil der Dimerisierungsoberfläche bildet.
Preparation Note
Chromatographisch aufgereinigt
Analysis Note
Enthält möglicherweise kein folatbindendes Protein; nicht für die Folat-Analyse empfohlen.
Other Notes
Enthält β-Lactoglobuline A und B, die chromatographisch isoliert werden können.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2506L0130L7880
description
≥90% (PAGE), lyophilized powder
description
≥85% (PAGE), lyophilized powder
description
≥90% (PAGE), lyophilized powder
description
≥90% (PAGE)
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥90% (PAGE)
assay
≥85% (PAGE)
assay
≥90% (PAGE)
assay
≥90% (PAGE)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
UniProt accession no.
P02754
UniProt accession no.
P02754
UniProt accession no.
P02754
UniProt accession no.
P02754
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Gene Information
bovine ... LGB(280838)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Lactoglobulin aus Kuhmilch
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Sehr geehrte Damen und Herren,  ist das Beta-Lactoglobin EG-Nummer: 232-928-9 MDL-Nummer: MFCD00130635 welches bei ihnen erhältlich ist für die Lebensmittel Industrie zugelassen? Unser Unternehmen braucht es für eine Getränke Herstellung. 
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals. Unfortunately, a β-Lactoglobulin from bovine milk that is suitable for food applications is not offered.
      Helpful?
  2. What is the preferred buffer to dilute the product in? Or is it deionized water with or without protease inhibitors? (Application: SDS-PAGE gels and western blot)
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. Various sources suggest that this material may be reconstituted in water or aqueous buffers at 5 mg/ml. This information has not been validated.
      Helpful?
  3. does this product have other components such as sucrose, trehalose or salts?
    1 answer
    1. This product is prepared from skimmed milk. Lactoglobulins are precipitated and further purified chromatographically. The final dialysis process depletes most residual salts. The minimum purity of this product is 90%. While sugars such as trehalose and sucrose would not be expected, the impurities of this product have not been identified.
      Helpful?
  4. How is the solubility of the product in water?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. Various sources suggest that this material may be reconstituted in water or aqueous buffers at 5 mg/ml. This information has not been validated.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  7. What is the molecular weight of Product L3908, β-Lactoglobulin from bovine milk?
    1 answer
    1. Product L3908, β-Lactoglobulin from bovine milk, exists as a dimer of two peptides. Peptide A = 18,367, B = 18,281; the monomer is approximately 36,600.