Fortfahren mit
L2254
Lipoprotein-Lipase aus Kuhmilch
ammonium sulfate suspension, ≥2,000 units/mg protein (BCA)
Synonym(e):
LPL, Phospholipase A1, Diacylglycerin Lipase, Diacylglycerin-Acylhydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.000,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-669-1
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein (BCA)
Biological source:
bovine milk
€ 294,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥2,000 units/mg protein (BCA)
storage temp.
2-8°C
General description
Forschungsbereich: Zellsignalgebung
Lipoprotein-Lipase (LPL) aus Rindermilch ist ein Glykoprotein. Sie liegt als Homodimer vor und besteht aus zwei N-verknüpften Oligosacchariden. Sie ist hitzelabil.Lipoprotein-Lipase ist ein Enzym, das auf der Oberfläche vaskulärer Endothelzellen zu finden und an Kapillarwänden verankert ist. Sie liegt hauptsächlich in Fettgewebe, Herz- und Muskelgewebe vor. Sie wird von extrahepatischem Gewebe, insbesondere von Adipozyten, synthetisiert, und das kodierende Gen des Proteins ist auf dem Chromosom 8p22 lokalisiert.
Application
Lipoprotein-Lipase aus Rindermilch wird wie folgt verwendet:
  • als Zusatzstoff zur Untersuchung ihrer Wirkung auf die Aufnahme von DiI-(1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′-tetramethyl-indocarbocyaninperchlorat)-VLDL (Very Low Density Lipoprotein) in den Brustkrebszellen MDA-MB-231
  • zur Behandlung mikrovaskulärer Endothelzellen (HBMEC) im menschlichen Gehirn für die Lipolyse von triglyzeridreichen Lipoproteinen (TGRL)
  • zur Untersuchung ihrer Wirkung auf die Genexpression in normalen Astrozyten beim Menschen
  • bei der primären Hepatozytenisolierung und Lipoproteinbindung, um die Sulf2-Hemmung bei T2DM-Mäusen zur Verbesserung der diabetischen Dyslipidämie zu identifizieren
  • im TGF-β1-Assay (Transforming Growth Factor-Beta Immunoassay) zur Prüfung, ob das TGF-β-Signalsystem die Hochregulierung und Aktivierung des aktivierenden Transkriptionsfaktors 3 (ATF3) in humanen aortalen Endothelzellen (HAEC) reguliert, die durch Lipolyse-Produkte induziert werden
  • zur Isolierung humaner TGRL
  • für In-vitro-Lipolyse-Assays mit HSPG-gebundenem LPL zur Untersuchung der Wirkung von humanem ApoE2 (Lys146→Glen) auf den Lipoproteinstoffwechsel
  • zur Hydrolyse von Triglyceriden
  • für die Entwicklung eines In-vitro-Modells der gastrointestinalen Verdauung zur Untersuchung der Wirkung von Chlorophyll auf die Lipidverdauung
Biochem/physiol Actions
Lipoprotein-Lipase (LPL) aus Rindermilch trägt zur maximalen lipolytischen Aktivität bei. Sie lagert sich an Kaseinmizellen an. LPL reguliert die Triglyzeridnutzung und weist eine Positionsspezifität auf. Lipasen katalysieren in der Regel die Lipolyse von Triglyceriden, insbesondere an der Fettsäure, an den sn-1- und sn-3-Positionen des Triglycerids.LPL hat bekanntermaßen einen erheblichen Einfluss auf das Fortschreiten von Atherosklerose. Studien haben gezeigt, dass bei Patienten mit fortgeschrittener Atherosklerose nach Heparingabe eine erhöhte LPL-Masse und -Aktivität im Plasma vorliegt.
Physical form
Suspension in 3.8 M Ammoniumsulfat, 0,02 M Tris HCl, pH-Wert 8,0
Preparation Note
Affinitätsgereinigt
Other Notes
Eine Einheit setzt 1,0 nmol p-Nitrophenol pro min bei pH 7,2 und 37 °C mit p-Nitrophenylbutyrat als Substrat frei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L0382L9656L9031
description
ammonium sulfate suspension, ≥2,000 units/mg protein (BCA)
description
Type VI-S, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
description
lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid
description
lyophilized powder, ≥4,000 units/mg solid (using olive oil)
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
Burkholderia spp.
biological source
-
specific activity
≥2,000 units/mg protein (BCA)
specific activity
≥20,000 units/mg protein
specific activity
≥50,000 units/mg solid
specific activity
≥4,000 units/mg solid (using olive oil)
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)