Fortfahren mit
L1398
Latex beads, deep blue dyed
0.80 μm average diameter, aqueous suspension
Synonym(e):
Blue-Dyed Latex Beads, Deep Blue Latex Beads, lab spheres, latex lab beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.13
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous suspension
composition
solids, 2.5%
packaging
pack of 1 mL, pack of
average diameter
0.80 μm
Features and Benefits
Dye incorporated into beads, not surface-linked
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L1148L1273L9902
description
0.80 μm average diameter, aqueous suspension
description
0.055 μm mean particle size, aqueous suspension, solids 10 %
description
0.24 μm mean particle size, aqueous suspension, solids 10 %
description
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
composition
solids, 2.5%
composition
solids, 10%
composition
solids, 10%
composition
Solids, 2.5%
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
average diameter
0.80 μm
average diameter
-
average diameter
-
average diameter
-
packaging
pack of
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, deep blue dyed
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)