Fortfahren mit
L1273
Latex beads, deep blue dyed
0.24 μm mean particle size, aqueous suspension, solids 10 %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous suspension
composition
solids, 10%
technique(s)
cell based assay: suitable
mean particle size
0.24 μm
application(s)
cell analysis
Application
Latex beads have been used to study the regulation of primary mesenchyme cell migration in the sea urchin embryo and to gain a better understanding of the role of ecto-NAD+ glycohydrolase, an enzyme predominantly associated with phagocytic cells. Latex beads have also been used to develop a new technique for measuring the plaque-forming cell (PFC) responses to bacterial antigens.
Features and Benefits
Dye incorporated into beads, not surface-linked
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L1148L1398L9902
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
composition
solids, 10%
composition
solids, 10%
composition
solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
mean particle size
0.24 μm
mean particle size
0.055 μm
mean particle size
-
mean particle size
0.1 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, deep blue dyed
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)