Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,40 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 308,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.050,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
soybean
Quality Segment
description
zwitterionic
assay
≥99%
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Lysophosphatidylcholin ist ein wichtiger Bestandteil von oxidierten Lipoproteinen mit niedriger Dichte und wird mit verschiedenen Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht, darunter Atherosklerose. Es wird verwendet, um Rückenmarksneuronen zu demyelinisieren und die Prozesse zu untersuchen, die einer Remyelinisierung zugrunde liegen. Es aktiviert Proteinkinase C, p38-MAP-Kinase, p42-MAP-Kinase und den Signalweg der c-Jun-N-terminalen Kinasen (JNK), und es stimuliert die Transkription von c-Jun.
Lysophosphatidylcholin ist ein wichtiger Bestandteil von oxidierten Lipoproteinen mit niedriger Dichte und wird mit verschiedenen Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht, darunter Atherosklerose. Es wird verwendet, um Rückenmarksneuronen zu demyelinisieren und die Prozesse zu untersuchen, die einer Remyelinisierung zugrunde liegen. Es aktiviert Proteinkinase C, p38-MAP-Kinase, p42-MAP-Kinase und den Signalweg der c-Jun-N-terminalen Kinasen (JNK), und es stimuliert die Transkription von c-Jun. Lysophosphatidylcholin sammelt sich während einer kardialen Ischämie an und kann durch Entkopplung der Gap-Junction-Kommunikation Arrhythmien auslösen und die ischämische Schädigung durch Steigerung der Na+-Aufnahme in Kardiomyozyten verstärken. Außerdem aktiviert es die TREK1-, TREK2- und TRAAK-K+-Kanäle.
Packaging
abgefüllt unter Argon
Preparation Note
Hergestellt durch Einwirkung von Phospholipase A auf Sojabohnen-L -α-Phosphatidylcholin (P 6263).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99%, lyophilized powder | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99%, Type I, powder |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay ≥99% |
| form lyophilized powder | form - | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| biological source soybean | biological source - | biological source - | biological source egg yolk |
| description zwitterionic | description - | description - | description zwitterionic |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?