Fortfahren mit
1372061
USP
Lysophosphatidylcholin (Soja)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
L-α-Lysophosphatidylcholin aus Sojabohnen, 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholin, L-α-Lysolecithin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
40 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.410,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 1.410,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lysophosphatidylcholine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und im herausgebenden Arzneibuch festgelegt bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Lysophosphatidylcholin (Soja) USP-Referenzstandard ist zum Gebrauch in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Es kann auch als Standardlösung zur Identifizierung von Phospholipiden in Lecithin durch Dünnschichtchromatografie gemäß der Monografie des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Lysophosphatidylcholin ist ein wichtiger Bestandteil von oxidierten Lipoproteinen mit niedriger Dichte und wird mit verschiedenen Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht, darunter Atherosklerose. Es wird verwendet, um Rückenmarksneuronen zu demyelinisieren und die Prozesse zu untersuchen, die einer Remyelinisierung zugrunde liegen. Es aktiviert Proteinkinase C, p38-MAP-Kinase, p42-MAP-Kinase und den Signalweg der c-Jun-N-terminalen Kinasen (JNK), und es stimuliert die Transkription von c-Jun.
Lysophosphatidylcholin ist ein wichtiger Bestandteil von oxidierten Lipoproteinen mit niedriger Dichte und wird mit verschiedenen Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht, darunter Atherosklerose. Es wird verwendet, um Rückenmarksneuronen zu demyelinisieren und die Prozesse zu untersuchen, die einer Remyelinisierung zugrunde liegen. Es aktiviert Proteinkinase C, p38-MAP-Kinase, p42-MAP-Kinase und den Signalweg der c-Jun-N-terminalen Kinasen (JNK), und es stimuliert die Transkription von c-Jun. Lysophosphatidylcholin sammelt sich während einer kardialen Ischämie an und kann durch Entkopplung der Gap-Junction-Kommunikation Arrhythmien auslösen und die ischämische Schädigung durch Steigerung der Na+-Aufnahme in Kardiomyozyten verstärken. Außerdem aktiviert es die TREK1-, TREK2- und TRAAK-K+-Kanäle.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001904L41291535755
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
API family
lysophosphatidylcholine
API family
lysophosphatidylcholine
API family
-
API family
phosphatidylcholine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)