Unterstützung erhaltenbiological source
egg yolk
Quality Segment
description
zwitterionic
type
Type I
assay
≥99%
form
powder
color
white
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
L-α-Lysophosphatidylcholin aus Eiweiß hat die folgenden Anwendungen:
- als Surfactant
- als Medienzusatz und in Assays zur Hemmung von Staphylococcus aureus bei Dermatitis
- zur Demyelinisierung von Nervenzellen
- als Pufferbestandteil bei der Präparation der Zellkerne von Spermien
Biochem/physiol Actions
Lysophosphatidylcholin ist ein wichtiger Bestandteil von oxidierten Lipoproteinen mit niedriger Dichte und wird mit verschiedenen Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht, darunter Atherosklerose. Es wird verwendet, um Rückenmarksneuronen zu demyelinisieren und die Prozesse zu untersuchen, die einer Remyelinisierung zugrunde liegen. Es aktiviert Proteinkinase C, p38 MAP-Kinase, p42 MAP-Kinase und den Signalweg der c-Jun-N-terminalen Kinasen (JNK) und stimuliert die Transkription von c-Jun.
Lysophosphatidylcholin ist ein wichtiger Bestandteil von oxidierten Lipoproteinen mit niedriger Dichte und wird mit verschiedenen Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht, darunter Atherosklerose. Es wird verwendet, um Rückenmarksneuronen zu demyelinisieren und die Prozesse zu untersuchen, die einer Remyelinisierung zugrunde liegen. Es aktiviert Proteinkinase C, p38 MAP-Kinase, p42 MAP-Kinase und den Signalweg der c-Jun-N-terminalen Kinasen (JNK) und stimuliert die Transkription von c-Jun. Lysophosphatidylcholin wird während einer kardialen Ischämie akkumuliert und kann durch Entkopplung der Gap Junction-Kommunikation Arrythmien induzieren sowie die ischämische Schädigung durch Steigerung der Na+ Aufnahme in Kardiomyozyten verstärken. Außerdem aktiviert es die TREK1-, TREK2- und TRAAK K+ Kanäle.
Preparation Note
Erzeugt durch das Einwirken von Phospholipase A auf Ei-L-α-Phosphatidylcholin.
Analysis Note
Enthält hauptsächlich Palmitin- und Stearinsäuren.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?