Fortfahren mit
L0399
Leuprolid -acetat (Salz)
≥98% (HPLC), GnRH agonist
Synonym(e):
des-Gly10-[D-Leu6]-LH-RH ethylamide, Leuprorelin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 383,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C59H84N16O12 · xC2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1209.40 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Leuprolid -acetat (Salz), ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]cn5)NC(=O)[C@@H]6CCC(=O)N6
InChI
1S/C59H84N16O12/c1-6-63-57(86)48-14-10-22-75(48)58(87)41(13-9-21-64-59(60)61)68-51(80)42(23-32(2)3)69-52(81)43(24-33(4)5)70-53(82)44(25-34-15-17-37(77)18-16-34)71-56(85)47(30-76)74-54(83)45(26-35-28-65-39-12-8-7-11-38(35)39)72-55(84)46(27-36-29-62-31-66-36)73-50(79)40-19-20-49(78)67-40/h7-8,11-12,15-18,28-29,31-33,40-48,65,76-77H,6,9-10,13-14,19-27,30H2,1-5H3,(H,62,66)(H,63,86)(H,67,78)(H,68,80)(H,69,81)(H,70,82)(H,71,85)(H,72,84)(H,73,79)(H,74,83)(H4,60,61,64)/t40-,41-,42-,43+,44-,45-,46-,47-,48-/m0/s1
InChI key
GFIJNRVAKGFPGQ-LIJARHBVSA-N
Gene Information
human ... GNRHR(2798)
rat ... Gnrhr(81668)
Application
In mice, leuprolide acetate salt has been used to check the need of estrogen receptor α in spermatogenic cells, for development or function in fertilization.
Biochem/physiol Actions
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Leu-Leu-Arg-Pro-NHEt (des-Gly10-[D-Leu6]-LH-RH) is a GnRH (gonadotropin-releasing hormone) agonist, leuprolide. GnRH (Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2), which is also referred as LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone) or gonadorelin, is crucial for mammalian reproduction and is released from hypothalamic neurons. It is responsible for the secretion of gonadotropins, luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH), from the pituitary glands. Mutations in GnRH are associated with normosmic congenital hypogonadotropic hypogonadism. Low concentration of leuprolide can be used for the treatment of endometriosis, uterine fibroids, central precocious puberty and advanced prostate cancer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4884B3303E5008
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥90% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GNRHR(2798)
rat ... Gnrhr(81668)
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
rat ... Chrnb3(171131)
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)