Fortfahren mit
SML0378
Ralfinamide mesylate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S)-2-[[[4-[(2-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]amino]-propanamide methanesulfonate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 327,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19FN2O2 · CH3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 10 to 15° (c=1 HOAc)
color
white to beige
solubility
H2O: >15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.C[C@H](NCc1ccc(OCc2ccccc2F)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-6-8-15(9-7-13)22-11-14-4-2-3-5-16(14)18;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
InChI key
CHQVNINIGBRKGZ-YDALLXLXSA-N
Biochem/physiol Actions
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker.
Ralfinamide is a mixed sodium and N-type calcium channel blocker. Inhibiton is voltage-dependent, with higher potency against inactivated channels. Ralfinamide is two fold selective for tetrodotoxin (TTX)-resistant sodium channels compared with TTX-sensitive currents.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0025SML2739SML2657
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)