Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 141,00 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 481,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Ibutilid -hemifumarat (Salz), ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)c2ccc(NS(C)(=O)=O)cc2
InChI
1S/2C20H36N2O3S.C4H4O4/c2*1-4-6-7-8-9-16-22(5-2)17-10-11-20(23)18-12-14-19(15-13-18)21-26(3,24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*12-15,20-21,23H,4-11,16-17H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
PCIOHQNIRPWFMV-WXXKFALUSA-N
Gene Information
human ... KCNH2(3757)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: >20 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble |
| color off-white to tan | color white | color white to off-white | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I9910-10MG | 04061832574691 |
| I9910-50MG | 04061832574707 |