Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 26,90 |
Über diesen Artikel
Produktname
Modifiziertes Dulbecco-Medium nach Iscove, With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma | description With L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description liquid, sterile-filtered, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, suitable for cell culture, suitable for hybridoma | description liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered | sterility sterile |
| form liquid | form powder | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell culture | hybridoma: suitable |
| components glucose: yes | components phenol red: yes | components phenol red: yes | components phenol red: 15.93 mg/L |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Modifiziertes Dulbecco-Medium nach Iscove
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?