Wichtige Dokumente
I5782
Anti-Interleukin-22 Receptor, C-Terminal antibody produced in rabbit
~0,5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-IL-22R
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~62 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~0,5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5-1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL22RA1(58985)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)