Fortfahren mit
P5368
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
powder, pH 7.4, BioPerformance Certified, for molecular biology
Synonym(e):
PBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, BioPerformance Certified, pH 7.4
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
technique(s)
immunofluorescence: suitable
impurities
BioBurden, tested, endotoxin, tested
color
white
pH
7.4
solubility
water: 9.07-10.0 g/L, clear, colorless
cation traces
Fe: ≤10 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
suitability
suitable for SDS-PAGE, suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
histology
sample preparation
foreign activity
DNase, RNase, Protease, none detected
SMILES string
OP(=O)(O)[O-].OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].[K+].[K+]
InChI
InChI=1S/2ClH.2K.3Na.2H3O4P/c;;;;;;;2*1-5(2,3)4/h2*1H;;;;;;2*(H3,1,2,3,4)/q;;5*+1;;/p-5
InChI key
LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I
Application
  • Rapid and zero-cost DNA extraction from soft-bodied insects for routine PCR-based applications.: In dieser Studie wurde phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) verwendet, um eine kostengünstige und effiziente Methode zur DNA-Extraktion aus Insekten zu entwickeln, die routinemäßige PCR-basierte Anwendungen in der Molekularbiologie erleichtert (Jangra & Ghosh, 2022).
  • Injectable amnion hydrogel-mediated delivery of adipose-derived stem cells for osteoarthritis treatment.: PBS wurde verwendet, um aus Fettgewebe stammende Stammzellen in einem injizierbaren Hydrogel zu präparieren und zu verabreichen, was Potenzial für innovative Osteoarthritis-Behandlungen zeigt (Bhattacharjee et al., 2022).
  • Rapid and sensitive detection of SARS-CoV-2 infection using quantitative peptide enrichment LC-MS analysis.: In dieser Forschungsarbeit wurde PBS für die Probenvorbereitung in einer neuartigen LC-MS-Methode zum Nachweis von SARS-CoV-2 verwendet, die ein schnelles und sensitives Diagnosetool bietet (Hober et al., 2021).
Packaging
Folienbeutel
Preparation Note
Der Inhalt eines Beutels, in einem Liter destilliertem oder entionisiertem Wasser gelöst, ergibt eine 0,01 M phosphatgepufferte Kochsalzlösung (NaCl – 0,138 M; KCl – 0,0027 M), pH 7,4 bei 25 °C.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3744P3813P38135
description
BioPerformance Certified, pH 7.4
description
pH 7.6 (25 °C)
description
powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
description
powder, pH 7.4, for preparing 5 L solutions
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
histology
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
storage condition
-
storage condition
dry at room temperature
storage condition
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the shelf-life of product P5368, phosphate buffered saline (PBS)?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. If reconstituted with sterile water, will Product P5368, Phosphate buffered saline (PBS), be sterile?
    1 answer
    1. No.  To make this PBS sterile, the solution should be either sterile-filtered or autoclaved.
      Helpful?
  6. What volume of Product P5368, Phosphate buffered saline (PBS), does each pack make?
    1 answer
    1. When the contents of a pouch is dissolved in 1 Liter of water, it makes 1X PBS, pH 7.4 at 25°C.
      Helpful?
  7. Does Product P5368, Phosphate buffered saline (PBS), contain calcium and magnesium?
    1 answer
    1. No.  The complete formulation is shown in the product listing.  When reconstituted, the resulting solution is 10 mM phosphate buffer, with 138 mM sodium chloride and 2.7 mM potassium chloride.