I5020
Anti-Interleukin 10 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-IL-10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
neutralization: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL10(3586)
Allgemeine Beschreibung
Anti-interleukin-10 antibody is specific for human IL-10. The antibody shows ~7% cross reactivity with recombinant mouse IL-10 in ELISA and immunoblotting.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable