Merck
H3398
DL-β-Hydroxy-laurinsäure
≥99% (GC)
Synonym(e):
3-Hydroxy-dodecansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
solid
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
MUCMKTPAZLSKTL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-3-Hydroxydodecanoic acid (3HDD) is a racemic mixture of D- and L-3HDD. 3-hydroxydodecanoic acid is found as a monomer in the construction of polyhydroxyalkanoates. 3HDD is used to study the roles of β-hydroxy fatty acids in chronic inflammation and insulin resistance and the biosynthesis of diffusible signal factors involved in quorum sensing.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)