Wichtige Dokumente
I1759
Isosorbiddinitrat
powder
Synonym(e):
ISDN
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Enthält
~60% lactose
Farbe
white
Löslichkeit
organic solvents: soluble (alcohol, acetone and ether)
SMILES String
[H][C@@]1([C@@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO2)[C@@]2([H])[C@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO1
InChI
1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2
InChIKey
MOYKHGMNXAOIAT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?