I0775010
Isosorbidmononitrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,4:3,6-Dianhydro-D-glucit-5-nitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isosorbide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChIKey
YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)