Merck
IPTG-RO
Roche
Isopropyl-β-D-Thiogalactosid
mol wt 238.3, pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001)
Synonym(e):
Isopropyl β-D-1-Thiogalactopyranosid, iptg, IPTG, Isopropyl β-D-Thiogalactosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 G
€ 151,00
5 G
€ 551,00
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4631
MDL number:
NACRES:
NA.54
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
form
powder
mol wt
238.3
packaging
pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001)
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
5800-OPI1284I5502
form
powder
form
crystalline powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
238.3
mol wt
-
mol wt
238.3
mol wt
-
packaging
pkg of 1 g (10724815001)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
General description
Isopropyl-β-D-thiogalactosid (IPTG) ist ein chemisches Analog von Galactose, das von β-Galactosidase nicht gespalten werden kann. IPTG funktioniert durch Bindung an den lacI-Repressor und Veränderung seiner Konformation, was die Unterdrückung des β-Galactosidase-codierenden Gens lacZ verhindert.[1]
Application
IPTG wird häufig in Klonungsverfahren verwendet, bei denen die Induktion von β-Galactosidase-Aktivität erforderlich ist. Es wird zusammen mit X-Gal oder Bluo-Gal in der Blau/Weiß-Selektion von Kolonien rekombinanter Bakterien genutzt, die die Expression des lac-Operons in Escherichia coli induzieren. IPTG funktioniert durch Bindung an den lacI-Repressor und Veränderung seiner Konformation, was die Unterdrückung des β-Galactosidase-codierenden Gens lacZ verhindert.
Isopropyl-β-D-thiogalactosid (IPTG) wird häufig in Klonungsverfahren verwendet, bei denen die Induktion von β-Galactosidase-Aktivität erforderlich ist. Es wird zusammen mit X-Gal oder Bluo-Gal in der Blau/Weiß-Selektion von Kolonien rekombinanter Bakterien genutzt, die die Expression des lac-Operons in Escherichia coli induzieren. Es wird für die Expression rekombinanter Gene in E. coli eingesetzt.[2][3]
Features and Benefits
Testzeit: 50 Minuten
Spezifische Aktivität: Der beschriebene Standardassay führt zu einer spezifischen Aktivität von 1,8 x 109 dpm/μg, was 65 % Inkorporation bei unterschiedlichen Substrat-DNAs in 30 Minuten entspricht. Wird das Verhältnis von Template-DNA und markierten dNTP variiert, so ergeben sich ähnliche Inkorporationsraten, doch unterschiedliche Grade spezifischer Aktivität der markierten Sonde.
Preparation Note
Arbeitskonzentration: Die Endkonzentration sollte bei 0,2 mM liegen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Stammlösungen des Produkts in Wasser(z. B. 1 M IPTG), gelagert bei -15 bis -25 °C, sind bis zu sechs Monate stabil.
Probenmaterial
10 ng bis 3 μg Template-DNA, linearisiert und mindestens 100 bis 200 bp lang
Other Notes
Die Menge markierter DNA hängt ab von:
  • Menge an Template-DNA
  • Reinheit der Template-DNA
  • Konformation der Template-DNA
  • Durchschnittsgröße des markierten Fragments
Nicht metabolisierbares Galactose-Analog.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sonja-Verena Albers et al.
Journal of bacteriology, 185(13), 3918-3925 (2003-06-19)
A large number of secretory proteins in the thermoacidophile Sulfolobus solfataricus are synthesized as a precursor with an unusual leader peptide that resembles bacterial type IV prepilin signal sequences. This set of proteins includes the flagellin subunit but also various
Louis Droogmans et al.
Nucleic acids research, 31(8), 2148-2156 (2003-04-12)
N1-methyladenosine (m1A) is found at position 58 in the T-loop of many tRNAs. In yeast, the formation of this modified nucleoside is catalyzed by the essential tRNA (m1A58) methyltransferase, a tetrameric enzyme that is composed of two types of subunits
L H Hansen et al.
Current microbiology, 36(6), 341-347 (1998-06-03)
The role of the Escherichia coli lacY gene product (the lactose permease) in the induction of isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG) inducible promoters was studied in E. coli and P. fluorescens. This was done by comparing strains containing a lacIPOZYA chromosomal insert with