Fortfahren mit
5800-OP
OmniPur® IPTG
OmniPur® Grade, >=99.0%, Inducer for ?-galactosidase, an enzyme that promotes lactose utilization.
Synonym(e):
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.28
MDL number:
Form:
crystalline powder
Storage condition:
OK to freeze
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S([C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO)C(C)C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
Induktor für β-Galaktosidase, ein Enzym, das die Laktoseverwertung fördert. Verwendung in Verbindung mit X-Gal, molekularbiologische Qualität.
Stammlösungen:
• X-Gal: 20 mg/ml in DMF
• IPTG: 20 mg/ml in Wasser
Verwenden Sie 4:1 (X-Gal:IPTG)
Assay: ≥99 %
Dioxan: Nicht nachweisbar
Schmelzpunkt: 110–114 °C
Spezifische Drehung [a]25/D (1 %, Wasser): -34,0 zu -29,0°
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHG0010IPTG-ROI5502
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200, 300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white
color
-
color
-
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c