I0531
Interleukin-18 from rat
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
10-60 ng/mL ED50
Mol-Gew.
predicted mol wt ~18.4 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Il18(29197)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable