Merck
T8690
Thioredoxin human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), essentially salt-free, lyophilized powder, ≥5 U/mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
essentially salt-free, lyophilized powder
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
Mol wt:
14 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥5 U/mg
mol wt
14 kDa
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
water: soluble 0.50—0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TXN(7295)
General description
Aus Jurkat-Zell-cDNA kloniert. Identisch mit ADF/Trx (GenBank®-Zugangsnummer X77584) und dem Thioredoxin aus menschlicher Plazenta (GenBank®-Zugangsnummer AF085844).
Thioredoxin (TXN) ist ein 12 kDa großes, ubiquitäres Protein. Das Gen ist auf dem humanen Chromosom 9q31.3 lokalisiert. TXN befindet sich hauptsächlich im Zytoplasma.Thioredoxin enthält ein redoxaktives Dithiol im aktiven Zentrum. Esgibt verschiedene Formen, wobei die zytosolischen (TRX1) undmitochondrialen (TRX2) Formen am häufigsten vorkommen.
Application
Humanes Thioredoxin kann für In-vitro-Thioredoxin-Assays verwendet werden. Das Produkt kann auch zur Beurteilung der Enzymaktivität der Thioredoxin-Reduktase (TRXR) verwendet werden.
Humanes Thioredoxin wird verwendet:
  • im In-vitro-Kinase-Assay der mitogenaktivierten Proteinkinase Kinase 4 (MKK4)
  • zur Untersuchung seiner Rolle bei der Transkriptionsregulation, der RNA-Verarbeitung und der Kernporenfunktion in menschlichen Zellen
  • in der Proteomik-Identifizierung von Trx1-Reduktionszielproteinen aus den Herzen von kardialspezifischen transgenen (Tg)-Trx1-Mäusen
Biochem/physiol Actions
Humanes Thioredoxin ist ein rekombinantes, N-terminales, histidinmarkiertes Protein. Das Produkt induziert die Proliferation in lymphatischen Zellen, Fibroblasten sowie in zahlreichen humanen soliden Tumorzelllinien.Es stimuliert auch das Wachstum sowohl normaler als auch leukämischer B-Zellen, modifiziert die transkriptionelle Aktivität von AP-1 und hemmt die das Apoptosesignal regulierende Kinase 1 (ASK1).Thioredoxin (TRX) spielt eine Rolle beim Schutz der Zellen vorElektrophilen, einem zytotoxischen Wirkstoff.
Vermittelt die Reduktion von Disulfidbindungen in Proteinen.
Thioredoxin (TXN) hat eine disulfidsenkende Wirkung. Es wirkt als Zytokin zur Reduzierung von Entzündungen. TXN fungiert als Fänger für reaktive Sauerstoffzwischenprodukte (ROIs), die bei verschiedenen oxidativen Belastungen entstehen. Thioredoxin induziert die Zellproliferation, um den oxidativen Stress zu verringern. TXN ist ein prognostischer Biomarker für verschiedene Krebsarten wie dem Lungen-, Pankreas- und Leberzellkarzinom. Es trägt zur Proteinreduktion, Gewebeentwicklung und Redoxregulierung bei.
Other Notes
Eine Einheit erzeugt im Insulinreduktions-Assay ein ΔA650 von 1,0 pro Minute bei einer Temperatur von 25° C.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)