Merck
HS5360A
Benchtop Counter
Größe auswählen
1 EACH
€ 383,00
€ 383,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
€ 383,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 383,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS5360A
Allgemeine Beschreibung
The Mechanical Benchtop Counter is perfect for blood cell (label included), bacterial colonies or other repetitive counting.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 6-Key Benchtop Counter (each key records up to 999)
  • Total window keeps track of total number of strokes made on all other keys; bell rings when total reaches 100
  • Blood Cell Key labels included
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)