Fortfahren mit
CLS6749
Corning® Cell Counter
Synonym(e):
Automated counter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.590,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
42181504
€ 4.590,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum
description
USB 3.0
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 6749
H × L × W
(100 mm) (90 mm) (90 mm)
weight
1.0 kg
General description
For years, the choice between manual and automated cell counting has been a difficult one. Manual cell counting, on the one hand, is accurate, but time-consuming and very user-dependent. Automated cell counting, is much faster and less user-dependent, but the cost of disposable counting slides can be an issue. A tough choice, but now there is a solution.
The new Corning Cell Counter is the first automated cell counter that combines the best of both worlds. It is:
  • Fast – thanks to its online image processing
  • Accurate – thanks to its cloud-based machine learning algorithm.
  • Low-cost – works with common reusable glass hemocytometer. No consumables required.
Other Notes
Windows 10 tablet or computer with a USB 3.0 port.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHCC360KITBMSE7500EUKBMSE7500E
description
-
description
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
description
AC/DC input 230 V, UK plug
description
AC/DC input 230 V, EuroPlug
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
weight
1.0 kg
weight
-
weight
-
weight
-
manufacturer/tradename
Corning 6749
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific E7500-E-UK
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific E7500-E
material
aluminum
material
-
material
-
material
-
description
USB 3.0
description
-
description
-
description
-
H × L × W
(100 mm) (90 mm) (90 mm)
H × L × W
-
H × L × W
-
H × L × W
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)