Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.110,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
42181504
€ 1.110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
TPP 87010
measuring range
0-5 μL
General description
Easy read measuring device with magnifying glas and cross line. The magnifying glasswith cross lines gives the possibility, that volumes are read consistently, even from different readers.
Features and Benefits
- Reading device with magnifying glass and cross line
- Optimal usage in combination with the PCV tube
- Reproducible cell pellet measuring possible
- Reusable product, no further investments necessary
- Measuring range : 0 - 5 μl
Legal Information
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 0-5 μL, pack of 1 ea | description capillary graduations only, no cap | description no cap or graduations, for easy read ruler | description capacity 15 mL, polypropylene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 800 ea |
| manufacturer/tradename TPP 87010 | manufacturer/tradename TPP 87005 | manufacturer/tradename TPP 87007 | manufacturer/tradename TPP 91015 |
| measuring range 0-5 μL | measuring range - | measuring range - | measuring range - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?