Fortfahren mit
HS120243
Microtube Rack
blue Nylon, pack of 4 racks, Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120243
Feature:
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
Material:
blue Nylon
Packaging:
pack of 4 racks
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue Nylon
feature
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
packaging
pack of 4 racks
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120243
technique(s)
PCR: suitable
well diam.
11.1 mm
Features and Benefits
  • made from reinforced nylon
  • superior chemical and heat resistance
  • handles provide easy and safe transportation
  • stackable two formats available for smaller and larger requirements
  • temperature range -40 to 140C
  • autoclavable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120241R5026R5526
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120243
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120241
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29022B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29022F
feature
Holds 96 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 24 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 12 x 15 mL tubes, Holds 32 x 0.5 mL tubes, Holds 32 x 1.5-2 mL tubes, Holds 4 x 50 mL tubes
feature
Holds 12 x 15 mL tubes, Holds 32 x 0.5 mL tubes, Holds 32 x 1.5-2 mL tubes, Holds 4 x 50 mL tubes
material
blue Nylon
material
blue Nylon
material
polypropylene (heavy duty)
material
polypropylene (heavy duty)
packaging
pack of 4 racks
packaging
pack of 8 racks
packaging
-
packaging
-
well diam.
11.1 mm
well diam.
11.1 mm
well diam.
-
well diam.
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microtube Rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)