Fortfahren mit
HS2134A
Floating Microtube Rack
to hold, 20 x 1,5/2.0 mL tubes, round white polypropylene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2134A
Feature:
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
Material:
round white polypropylene
Packaging:
pack of 4 ea
€ 44,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
round white polypropylene
feature
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2134A
General description
The Floating Microtube Rack can be used on the bench, with water baths or ice containers. The Rack keeps microtubes afloat in a water bath or can be pushed into crushed ice. It is perfect for controlling sample temperature.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS2132AR3133BAF187420001
feature
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
feature
to hold 16 x 1,5/2.0 mL tubes
feature
Holds 20 x tubes
feature
Holds 28 x 1.5-2 mL tubes
material
round white polypropylene
material
square white polypropylene
material
-
material
polypropylene
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2134A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2132A
manufacturer/tradename
Bel-Art F18875-1000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18742-0001
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Floating Microtube Rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)