Fortfahren mit
HS23412
Single Compartment Benchtop Dispensing Bin
blue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23412
Feature:
holds Small laboratory consumables
Material:
acrylic , blue
Packaging:
pack of 1 ea
€ 84,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylic , blue
feature
holds Small laboratory consumables
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23412
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
General description
The Benchtop dispensing bin works great with gloved hands and is ergonomically designed with large, angled openings and oversized lip.
Features and Benefits
  • Lid remains open when tilted back
  • Non-skid rubber feet and pre-drilled holes for wall mounting
  • Mounting screws included for the option of fixing to a wall or raised surface
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS23411HS23402HS23404
description
blue
description
green (dispenser)
description
clear (bin)
description
clear (bin)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23412
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23411
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23402
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23404
feature
holds Small laboratory consumables
feature
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
material
acrylic , blue
material
acrylic , green (dispenser)
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , clear (bin)
L × W × H
155 mm × 155 mm × 170 mm
L × W × H
180 mm × 155 mm × 165 mm
L × W × H
150 mm × 177 mm × 368 mm
L × W × H
287 mm × 170 mm × 217 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)