HS23202A
TrueNorth® Cryogenic Vial
capacity 2 mL, assorted colors lid, round bottom (, ribbed skirt)
Synonym(e):
Cryogenic vial
Größe auswählen
€ 269,00
Größe auswählen
About This Item
€ 269,00
Empfohlene Produkte
Materialien
assorted colors lid
natural tube (with assorted cap colors (Blue, Red, Green, Purple, Grey))
polypropylene
round bottom (, ribbed skirt)
Beschreibung
threaded joint external
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS23202A
Parameter
-196 °C min. temp.
Kappendurchm.
12.2 mm
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
12 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Puncture/rupture-resistance polypropylene vial
- Silicone lid seal & patented easy-grip faceted lid with ergonomic 1.5 twist to open and close
- Flush cap saves space during storage
- Printed writing area and graduations
- Sterile packed in resealable bags. Includes traceable sterility certificate
- Recommended for mechanical freezers and vapor phase LN2 (-196 °C)
- US Patent No. D595424
- Disposable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)