Merck
HPA020028
Sigma-Aldrich
Anti-RYR2 in Kaninchen hergestellte Antikörper
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-Herzmuskel-Ryanodin-Rezeptor, Anti-Herzmuskel-Ryanodin-Rezeptor-Calciumfreisetzungskanal, Anti-RYR-2, Anti-RyR2, Anti-Ryanodin-Rezeptor 2, Anti-hRYR-2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:1,000
Immunogene Sequenz
QDEVRGDGEEGERKPLEAALPSEDLTDLKELTEESDLLSDIFGLDLKREGGQYKLIPHNPNAGLSDLMSNPVPMPEVQEKFQEQKAKEEEKEEKEETKSEPE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RYR2(6262)
Allgemeine Beschreibung
Das RYR2-Gen ist auf dem humanen Chromosom 1q43 lokalisiert. Es wird hauptsächlich in Hirn- und Herzgewebe exprimiert.
RYR2 (Ryanodin-Rezeptor 2) ist ein intrazellulärer Ca2+ freisetzender Kanal auf dem sarkoplasmatischen Retikulum (SR).
Immunogen
Ryanodin-Rezeptor 2 rekombinantes Protein-Epitop-Signatur-Tag (PrEST)
Anwendung
Alle Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies wurden im Rahmen des Projekts Human Protein Atlas (HPA) entwickelt und validiert und werden daher durch die umfassendste Charakterisierung in der Industrie unterstützt.
Der Human Protein Atlas besteht zurzeit aus drei Teilen: dem Gewebeatlas, dem Pathologieatlas und dem Zellatlas. Die für den Gewebe- und Pathologieatlas produzierten Antikörper wurden mittels Immunhistochemie gegen Hunderte gesunder und kranker Gewebe getestet, und viele wurden im Rahmen der jüngsten Zellatlas-Projekte mittels Immunfluoreszenz charakterisiert, um das menschliche Proteom nicht nur auf Gewebeebene, sondern auch auf subzellulärer Ebene zu kartieren. Diese Abbildungen und die enorme Datensammlung können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über die Bildergalerie-Links eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Biochem./physiol. Wirkung
Der RYR2 (Ryanodinrezeptor 2) mobilisiert die Freisetzung und den Transport von Ca2+ vom sarkoplasmatischen Retikulum (SR) zum Zytoplasma während der kardialen Erregungs-Kontraktionskopplung (EC). Proteinkinase A (PKA)-phosphorylierter RYR2 trennt das Protein (FKBP12.6) zur Regulierung der Offenwahrscheinlichkeit des Kanals (Po). Während dieses Prozesses dringt ein kleiner Teil des Ca2+ durch den L-Typ-Ca2+-Kanal in die Zelle ein, sodass der RyR2-Kanal bei der Depolarisation der Membran weiter aktiviert wird. Der aktivierte RyR2-Kanal setzt eine große Menge Ca2+ aus dem SR und aus der anschließenden Muskelkontraktion frei. Missense-Mutationen in diesem Gen verursachen idiopathische ventrikuläre Tachykardie (hohe Inzidenz bei Patienten aus Kasachstan) und eine arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und einer strengen Selektion. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt links).
Jeder Prestige Antibody wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST73317
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structural basis for the gating mechanism of the type 2 ryanodine receptor RyR2
Peng W, et al.
Science, 354(6310), aah5324-aah5324 (2016)
Siew Mei Yap et al.
Seizure, 67, 11-14 (2019-03-09)
Ryanodine receptor 2 (RYR2) mutation is well-established in the aetiology of an inherited cardiac disorder known as catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT). The RYR2 receptor is expressed in cardiomyocytes, and also in the hippocampus. The RYR2 mutation has not been
Michelle L Munro et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 633704-633704 (2021-03-16)
The release of Ca2+ by ryanodine receptor (RyR2) channels is critical for cardiac function. However, abnormal RyR2 activity has been linked to the development of arrhythmias, including increased spontaneous Ca2+ release in human atrial fibrillation (AF). Clustering properties of RyR2
Claire Poulet et al.
Cardiovascular research (2020-02-14)
In cardiomyocytes, transverse tubules (T-tubules) associate with the sarcoplasmic reticulum (SR), forming junctional membrane complexes (JMCs) where L-type calcium channels (LTCCs) are juxtaposed to Ryanodine receptors (RyR). Junctophilin-2 (JPH2) supports the assembly of JMCs by tethering T-tubules to the SR
Miriam E Hurley et al.
Methods (San Diego, Calif.), 193, 27-37 (2020-10-16)
Nanometre-scale cellular information obtained through super-resolution microscopies are often unaccompanied by functional information, particularly transient and diffusible signals through which life is orchestrated in the nano-micrometre spatial scale. We describe a correlative imaging protocol which allows the ubiquitous intracellular second