Wichtige Dokumente
HMI0224
MISSION® microRNA Mimic
hsa-miR-145
Synonym(e):
hsa-miR-145-5p
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
MISSION®
Form
solid
Ausgereifte Sequenz
GUCCAGUUUUCCCAGGAAUCCCU
Sanger-Hinterlegungsnummer ausgereifte/nicht ausgereifte Sequenzen
Sanger microRNA-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
- Optimized and ready for transfection.
- Novel MISSION miRNA mimic design has been functionally tested for knockdown efficiency against natural miRNA targets.
- Unique MISSION miRNA mimic design significantly reduces possible sense strand off target effects.
- Available as a whole human library and individual miRNA targets.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)